Läs mer
BRAND™ Polystyrene Feces Container with Blue Screw Cap
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Beskrivning
- Polystyrene construction
- Includes label
- Screw cap includes integraded scoop
- Lid provides grip for sample scoop
- CE-marked according to IVD-Directive 98/79 CE
- Non-sterile
Specifikationer
Specifikationer
| Graderad | No |
| Material | Polystyrene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Certifikat och efterlevnad | CE-marked according to IVD-Directive 98/79 CE. |
| Stängningsfärg | Blue |
| Stängningsmaterial | Polystyrene |
| Märka | Included |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |