Läs mer
Fisherbrand™ Makrokyvetter i polystyren för synliga våglängder
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Makrokyvett |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Material | Polystyren, Polystyrene |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 400 till 800 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |