Läs mer
Greiner Bio-One Petriskålar i polystyren
Produktkod. 10340111
Dimensions (Dia. x H):
60 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
145 x 20 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Ventilera:
Ja
Nej
Kvantitet:
120 st
360 pack
480 st
600 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 360
Paket med 480
Paket med 600
Produktkod. 10340111
Brand: Greiner Bio-One 639102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mycket transparent polystyren för dess värmebeständiga egenskaper för att möjliggöra användning med varm agar. Greiner BioOne™ Petriskålar av polystyren finns i en mängd olika format och storlekar för att tillgodose flera forskningsbehov.
  • Värmebeständig upp till 60 °C
  • Finns i ventilerad och icke ventilerad
  • Välj mellan standard rund design, fyrkantig profilfat, specialmodeller och kontaktfat/OneWell Plate™ modeller
  • Enkel stapling
  • Kristallpolystyren för optimal analys genom mikroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 120 st
Ventilera Ja
Dimensions (Dia. x H) 145 x 20 mm
Höjd (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 145 mm