Läs mer
TPP™ Petriskålar i polystyren
Diameter (metrisk):
96 mm
146 mm
Kapacitet (metrisk):
17 ml
42 ml
Kulturområde:
147 cm2
60 cm2
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 240
Beskrivning
Tillverkad av kristallklar polystyren för att ge visuell kontroll av celler i staplade skålar med genomsläppt ljus. TPP™ Petriskålar i polystyren är designade med en gripring för enkel hantering och för att förhindra att skålens botten tappas av misstag.
- Ytbehandling av tillväxtområdet förbättrar cellproliferationen optimalt
- Tandningar i gripringen gör greppet säkert
- Gul markeringsyta på sidan av locket, frostad på sidan av botten
- Staplingsring på locket och motsvarande nock på basen ger säker stapling
- Konsekventa tillväxtförhållanden:
- Ventiler ger luftflöde mellan staplade tallrikar för konsekvent tillväxt och förhindrande av kondens
- Kammar på insidan av disklocket fungerar som distans, begränsar kondens och möjliggör en konstant rörelse av luft
- Numerisk klocka markeringar (12, 3, 6, 9) i skålens botten delar upp den i kvadranter för snabb orientering
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 42 ml |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 147 cm2 |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Petriskål |
| Höjd (metrisk) | 21 mm |
| Diameter (metrisk) | 146 mm |