Läs mer
TPP™ Petriskålar i polystyren
Produktkod. p-6927037
Diameter (metrisk):
96 mm
146 mm
Kapacitet (metrisk):
17 ml
42 ml
Kulturområde:
147 cm2
60 cm2
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 240
Produktkod. 11361774
Brand: TPP™ 93100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kristallklar polystyren för att ge visuell kontroll av celler i staplade skålar med genomsläppt ljus. TPP™ Petriskålar i polystyren är designade med en gripring för enkel hantering och för att förhindra att skålens botten tappas av misstag.
  • Ytbehandling av tillväxtområdet förbättrar cellproliferationen optimalt
  • Tandningar i gripringen gör greppet säkert
  • Gul markeringsyta på sidan av locket, frostad på sidan av botten
  • Staplingsring på locket och motsvarande nock på basen ger säker stapling
  • Konsekventa tillväxtförhållanden:
    • Ventiler ger luftflöde mellan staplade tallrikar för konsekvent tillväxt och förhindrande av kondens
    • Kammar på insidan av disklocket fungerar som distans, begränsar kondens och möjliggör en konstant rörelse av luft
  • Numerisk klocka markeringar (12, 3, 6, 9) i skålens botten delar upp den i kvadranter för snabb orientering
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 17 ml
Färg Klart
Kulturområde 60 cm2
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Typ Petriskål
Höjd (metrisk) 21 mm
Diameter (metrisk) 96 mm