Läs mer
Fisherbrand™ Polystyren diamantformad standardvägningsbåt
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
30 ml
100 ml
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Har en diamantform som lätt böjs för exakt hällning
- Bred, platt botten hjälper till att motstå tippning
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
- Temperaturområde -10 till 70 °C
- Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer
- 500 FDA/livsmedelsklassade båtar per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Färg | Svart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Diamant |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Vägande båt |
| För användning med (utrustning) | Fuktanalysator för mikrovågsugn |
| Mått (L x B x H) | 119 x 90 x 19 mm |
| Visa mer |