Läs mer
Cole-Parmer™ Fyrkantiga polystyrenväggar
Produktkod. p-8000855 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11867172
Brand: Cole-Parmer™ 0101717
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa vågskålar med vågar, mikrovågsfuktanalysatorer och hundratals andra applikationer för provhantering. Fyrkantiga vågskålar i polystyren är designade för att flexa för enkel upphällning. Platt botten motstår att tippa. Konturerade sidor tillåter halkfri hantering.
  • Gummerad antistatisk polystyren
  • Tål temperaturer upp till 180 °F
  • Resistent mot de flesta utspädda syror, vattenlösningar och alkoholbaser
  • Provhållare för allmänna ändamål
  • Rundade hörn förenklar överföring av pulverformiga eller granulära prover
  • White Translucent Color Dishes - för traditionella applikationer
  • Blue Translucent Color Dishes - kontraster för vita pulver och fasta ämnen, ökar provet
  • Disponibel
  • Biologiskt inert
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Fyrkantig
Typ Vägande båt
För användning med (applikation) För enkel upphällning. Biologiskt inert; resistent mot utspädda syror, vattenlösningar, alkoholer, baser
För användning med (utrustning) Vågar, mikrovågsfuktanalysatorer, hundratals andra tillämpningar för provhantering
Storlek Intermediär
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (metrisk) 8.9 cm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2.5 cm
Höjd (metrisk) 19 mm
Djup (metriskt) 19 mm