Läs mer
Fisherbrand™ Förvaringsflaskor av polystyren
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rundad med ingjutna handtag |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Mottagarflaska |
| Volym (metrisk) | 1000 ml |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.