Läs mer
Azpack™ Polystyrene Storage Boxes
Produktkod. 12318278
Längd (metrisk):
57 mm
58 mm
73 mm
79 mm
83 mm
126 mm
140 mm
174 mm
228 mm
279 mm
Höjd (metrisk):
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
28 mm
29 mm
30 mm
60 mm
86 mm
102 mm
Inkluderar:
Kulledsförsett lock
Trycklock
Trycklock och avsmalnande sida
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 15
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 6
Paket med 60
Produktkod. 12318278
Brand: Azpack™ 12318278
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
View contents easily with crystal clear construction. Azpack™ Polystyrene Storage Boxes keep laboratory tools and materials organized.
  • Clear polystyrene construction
  • Push-fit, hinged or loose lid included
Specifikationer
Färg Transparent
Material Polystyrene
Form Rectangular
För användning med (applikation) For storage
Inkluderar Trycklock
Produkttyp Storage Box
Kvantitet 10 Pack
Längd (metrisk) 126 mm
Längd (metrisk) Interiör 121 mm
Bredd (metrisk) 82 mm
Bredd (metrisk) Interiör 77 mm
Höjd (metrisk) 22 mm
Höjd (metrisk) interiör 19 mm