Läs mer
Kartell™ Urinbehållare av polypropen
Produktkod. p-8000307
Sterilitet:
Aseptisk
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Antal per förpackning:
250/Pk.
500/Pk.
600/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Paket med 600
Produktkod. 10747721
Brand: Kartell™ 0564000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av klar polypropen för styrka och kemikaliebeständighet. Kartell™ Urinbehållare av polypropen finns i sterila och icke-sterila med färgkodade skruvlock.
  • Icke sterila koppar har blå skruvlock; säljs i multipack
  • Sterila koppar har rött skruvlock och ett sanerat märkningsområde; individuellt inslagna
  • CE-märkt; IVD godkänd
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Certifikat och efterlevnad CE och IVD
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 63 mm
För användning med (applikation) Urinsamling
Examen 20 till 100 ml
Höjd (metrisk) 73 mm
Inkluderar Skruvlock av polypropen
Antal per förpackning 500/Pk.