Läs mer
Buerkle™ Polystyrene Volumetric Spoons
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Polystyrene, blue
- Round shape, easy emptying
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Färg | Blue |
| Produkttyp | Volumetric Spoon |
| Material | Polystyrene |