Läs mer
Polysyren provbehållare
Kapacitet (metrisk):
30 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provburk |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Certifikat och efterlevnad | CE och IVD |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Lock |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Visa mer |