Läs mer
Cytiva Kapillärrör av polyeten (PE).
Produktkod. 11320022 Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1,1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11320022
Brand: Cytiva 19004101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med kromatografiapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 1,1 mm
Material Polyeten
Diameter (metrisk) Yttre 1.8 mm
Total längd (metrisk) 5000 mm
Förpackningsmängd 1 förpackning