Läs mer
Honeywell™ POLYTRIL™ Svarta handskar
Storlek:
6
7
8
9
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Svart stickad handske i polyamid
- Svart oljebeständig nitrilbeläggning på handflatan och fingertopparna
- Sticktekniken hjälper till att få en handske som sitter tätt efter handen, med god fingerfärdighet
- Handsken erbjuder maximal komfort och extra stabilitet
- Den täta stickningen ger handsken perfekt stöd, begränsar inträngningen av smuts och ger en bra touch
- Den ventilerade ryggen och PU-beläggningen optimerar handskens andningsförmåga
- Den stickade och elastiska handleden ger handsken ett bra stöd
- Filamentgarnet minskar ludd för de mest känsliga applikationerna och är lätt att tvätta för långvarig användning
- Nitrilbeläggningen vid handflatan och fingertopparna ger enastående nötningsbeständighet och ogenomtränglighet för oljor
- Dess mörka färg gör den mer smutssäker, vilket säkerställer en längre livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420-03 Grundläggande standarder, EN 388-16 Mekaniska faror |
| Beskrivning | 13 gauge |
| Beläggningsmaterial | Polyamid, Nitril |
| Färg | Svart |
| Storlek | 6 |
| Längd (metrisk) | 23 cm |