missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Honeywell™ POLYTRIL™ Handskar

Produktkod. 15826705
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
7
8
9
Förpackningsstorlek:
1 par
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15826705

Brand: Honeywell™ 223223009

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Honeywell™ POLYTRIL™ Handskar för hantering av fina föremål i en fet, fuktig eller smutsig atmosfär.

  • Vit stickad handske i polyamid
  • Grå oljefast nitrilbeläggning på handflatan och fingertopparna
  • Elastisk stickad handled
  • Sticktekniken hjälper till att få en handske som sitter tätt efter handen, med god fingerfärdighet
  • Handsken erbjuder maximal komfort och extra stabilitet
  • Den täta stickningen ger handsken perfekt stöd, begränsar inträngningen av smuts och ger en bra touch
  • Den ventilerade ryggen förbättrar handskens andningsförmåga
  • Den stickade och elastiska handleden ger handsken ett bra stöd
  • Nitrilbeläggningen vid handflatan och fingertopparna ger enastående nötningsbeständighet och ogenomtränglighet för oljor
  • Dess grå beläggning gör handsken mer smutssäker och ökar därmed dess hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad EN 420-03 EEC Grundläggande standarder, EN 388-16 Mekaniska faror
Beskrivning 13 gauge
Beläggningsmaterial Polyamid, Nitril
Färg Grå, Vitt
Storlek 9
Tjocklek (metrisk) 0.25 mm
Längd (metrisk) 24.5 cm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.