Läs mer
Honeywell™ POLYTRIL™ Topphandskar
Storlek:
7
8
9
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Stickad polyamidhandske
- Svart oljetät nitrilbeläggning på handflata och rygg
- Heldoppad
- Smidig finish
- Elastisk handled
- Den stickade konstruktionen anpassar sig perfekt till handens naturliga form vilket ger utmärkt fingerfärdighet
- Öppna baksidan för att ge överlägsen ventilation
- Polyamid kombinerar god motståndskraft mot nötning, fukt, rivning och skjuvning
- Nitrilbeläggningen på handflatan och fingertopparna ger utmärkt nötningsbeständighet såväl som oljebeständiga egenskaper
- En mönsterfinish för att förbättra greppet
- Svart färg tillägnad smutsiga applikationer och miljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420-2003 Grundläggande standarder, EN 388-2016 Mekaniska faror |
| Beskrivning | 13 gauge |
| Beläggningsmaterial | Polyamid, Nitril |
| Färg | Svart |
| Storlek | 9 |
| Längd (metrisk) | 25 cm |