Läs mer
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D& 2500E Generator/Sonder
Handla allt Kinematica Produkter
Nedre typ:
Engångssågtand
Sågtand
Diameter (metrisk):
3 mm
5 mm
7 mm
12 mm
Längd (metrisk) skaft:
50 mm
82 mm
85 mm
107 mm
123 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Beskrivning
Polytron™ dispergerande aggregat finns i olika utföranden, som rotor med knivar för förskärning, rotor/stator med flera tandrader för fina eller dubbla emulsioner, mekaniska tätningar för vakuum- och tryckapplikationer med mera.
- /2 Design: Universell geometri för att emulgera, suspendera, dispergera och extrahera prover
- W Design: Används för fibrösa eller trådiga prover
- M Design: Rotor med förskärande knivar, idealisk för att sprida prover större än rotorns diameter
- Biotrona Design: Högturbulens blandningshuvud för högviskösa prover
- Autoklavsäkert
- Inkluderar bruksanvisning och verktyg för enkel demontering
- Click and Go-kopplingssystem möjliggör enhandsmontering
- Steril, engångs
- Garanti: 2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sond |
| Hastighet | 6.5 m/s |
| Volymintervall (metriskt) | 0,3 till 10 ml |
| Diameter (metrisk) | 7 mm |
| Längd (metrisk) | 82 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 82 mm |
| Material | POM |
| Nedre typ | Engångssågtand |
| Beskrivning | Steril, engångs |
| För användning med (applikation) | Idealisk för tillämpningar med hög genomströmning och för att ytterligare undvika korskontaminering |
| Visa mer |