Läs mer
Polyvinyl alcohol, 98-99% hydrolyzed, high molecular weight
Produktkod. 11349617
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 11349617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041243.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
Polyvinylalkohol används i livsmedelsindustrin som bindemedel och beläggningsmedel. Dess viskositet gynnar appliceringen som beläggningsmedel på tabletter och kapslar. Blandmatrismembran framställt genom dispergering av NaA-zeolitpartiklar används för att studera den pervaporativa separationen av vatten-butanolblandningar. Polyvinylalkohol/gelatinbaserade biokompatibla polymerställningar har utvecklats för 3D-cancermodeller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9002-89-5
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 44.05
MDL-nummer MFCD00081922
InChI-nyckel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC-namn etenol
LEDER OC(-*)C-*
Specifications
Kemiskt namn eller material Polyvinyl alcohol
Namnnotering High molecular weight, Hydrolyzed
Fysisk form Fast
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 25 g
Procent renhet 98 to 99%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.