Läs mer
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer för analys av proteinkvalitet
Produktkod. 16336512 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
384 prover
960 prover
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16336512
Brand: Applied Biosystems™ A31122
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Radio frequency identification (RFID) label.
Detta är en påse av POP-7 polymer för proteinkvalitetsanalys på 3500/3500xL genetiska analysatorer. De POP-7 Separationsmatrisen är validerad för analys av proteinkvalitet och erbjuds i lättanvända påsförpackningar och format med 960 prov (max) eller 384 prov (maximal).
  • Lätt att använda: Förberedd och i en engångspåse, vilket inte bara sparar tid utan säkerställer tillförlitlighet och konsistens
  • Robust formulering: Formulerad för biomolekylär analysapplikationer
  • Påfyllningsbar: Gör att kapillärerna kan användas flera gånger
  • Inkluderar etikett för radiofrekvensidentifiering (RFID): Spåra enkelt viktig information som del-/lotnummer, återstående prover och utgångsdatum (visas på programvarans instrumentpanel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C.
Beskrivning POP-7™ Polymer för 3500xL genetisk analysator
För användning med (utrustning) 3500xL genetisk analysator för analys av proteinkvalitet
För användning med (applikation) Glykananalys, Proteinkvalitetsanalys
Antal prover 960
Produktlinje POP-7
Produkttyp Polymer
Kvantitet 960 prover
Frakt skick Våt is
Endast för användning inom forskning