Läs mer
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer för 3730/3730 xl DNA-analysatorer
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 28 mL
5 x 28 mL
10 x 28 mL
30 x 28 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Innehåller
Each bottle contains enough polymer for 960 samples
- En separationsmatris för DNA-analysatorerna 3730 och 3730xl
- Anpassad för DNA-sekvensering och fragmentanalys.
- Förberedd för att spara tid och reproducerbarhet genom att säkerställa konsekvent formulering
- Designad för att tillåta kapillärer att användas flera gånger för sekvensering och fragmentanalysapplikationer
- Ej lämplig att använda med ABI PRISM™ , 310 och 3100-serierna genetiska analysatorer eftersom det orsakar sprutfel och för tidig array-nedbrytning
- Räcker för 8 000 till 12 000 prover
Använd med
- 3730/3730 xl Genetic Analyzer Capillary Array, 50 cm
- 3730 Running Buffer, 10X
- BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
- BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
- Hi-Di™ Formamid
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 98,5 % upp till 900 baser (för 50 cm kapillär), 98,5 % upp till 700 baser (för 36 cm kapillär) |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| För användning med (utrustning) | 3730xl DNA-analysator, 3730 DNA-analysator |
| För användning med (applikation) | Standardsekvensering, fragmentanalys (denaturering) |
| Om instrumentets livslängd | Stabilitet på instrument 7 dagar, tillräckligt för 8 000 till 12 000 prover |
| Produktlinje | POP-7 |
| Produkttyp | Polymer |
| Kvantitet | 10 x 28 mL |
| Testtid | 1 timme för 36 cm kapillär (standardföljd), 2 timmar för 50 cm kapillär (långläst följd) |