Läs mer
Haldenwanger™ Porslin Buchner tratt
Kapacitet (metrisk):
10 600 ml
10 ml
1250 ml
25 ml
3 ml
4300 ml
5800 ml
Diameter (metrisk) platta:
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Finns med perforerad fast filterplatta
- Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Material | Porslin |
| Höjd (metrisk) | 47 mm |
| Diameter (metrisk) platta | 19 mm |
| Diameter (metrisk) skiva | 19 mm |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Produkttyp | Buchner tratt |