Läs mer
Haldenwanger™ Porslin Buchner tratt
Produktkod. 10642911
Kapacitet (metrisk):
10 600 ml
10 ml
1250 ml
25 ml
3 ml
4300 ml
5800 ml
Diameter (metrisk) platta:
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10642911
Brand: Haldenwanger™ 127C/6A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa trattar för en mängd olika filtreringsapplikationer. Haldenwanger™ Porslin Buchner-trattar är konstruerade av optimerat laboratorieporslin.
  • Available in a variety of sizes
  • Available with perforated fixed filter plate
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5800 ml
Material Porcelain
Höjd (metrisk) 300 mm
Diameter (metrisk) platta 279 mm
Diameter (metrisk) skiva 279 mm
Kvantitet 1Each
Produkttyp Buchner Funnel
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis