Läs mer
Haldenwanger™ Porslin Buchner tratt
Produktkod. 10781922
Kapacitet (metrisk):
10 600 ml
10 ml
1250 ml
25 ml
3 ml
4300 ml
5800 ml
Diameter (metrisk) platta:
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10781922
Brand: Haldenwanger™ L 127C/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa trattar för en mängd olika filtreringsapplikationer. Haldenwanger™ Porslin Buchner-trattar är konstruerade av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Finns med perforerad fast filterplatta
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifications
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Porslin
Höjd (metrisk) 76 mm
Diameter (metrisk) platta 42 mm
Diameter (metrisk) skiva 42 mm
Kvantitet 1 Varje
Produkttyp Buchner tratt