Läs mer
Haldenwanger™ Porslin Buchner tratt
Kapacitet (metrisk):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Diameter (metrisk) platta:
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Designad med glaserat porslin för utmärkt termisk och kemisk beständighet. Haldenwanger™ Porslins-Buchner-trattar är ett utmärkt val för snabb filtrering.
- Vertikala sidor
- Finns i en mängd olika storlekar för att passa många filtreringsbehov
- Perforerad fast filterplatta
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 75 ml |
| Material | Porslin |
| Diameter (metrisk) platta | 59 mm |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Produkttyp | Buchner tratt |