Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsdegellock
Produktkod. 10250911
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
40 mm
45 mm
60 mm
75 mm
87 mm
92 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10250911
Brand: Haldenwanger™ L 79D/7A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Använd dessa lock med porslinsdeglar. Haldenwanger™ Porslinsdegellock är tillverkade av optimerat laboratorieporslin.
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Haldenwanger porcelain crucibles
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Material Porcelain
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Produkttyp Crucible Lid