Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsdegellock
Produktkod. 12817703
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
40 mm
45 mm
60 mm
75 mm
87 mm
92 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12817703
Brand: Haldenwanger™ 79D/1A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa lock med porslinsdeglar. Haldenwanger™ Porslinsdegellock är tillverkade av optimerat laboratorieporslin.
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Haldenwanger porcelain crucibles
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Material Porcelain
Diameter (metrisk) Yttre 92 mm
Produkttyp Crucible Lid