Läs mer
BRAND™ Torkplatta i porslin
Produktkod. 10044201 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
140 mm
190 mm
235 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10044201
Brand: BRAND™ 65980
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Porslinskonstruktion. Kan användas med antingen glas- eller plastexsickatorer.
  • Porslinskonstruktion
  • För användning med glas- eller plastexsickatorer
  • Centralt hål ca 20mm dia.
  • Små perforeringar ca 5 mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 235 mm
Antal per förpackning 1 vardera
Produkttyp Exsickatorplatta
Material Porslin
För användning med (utrustning) För exsickatorer
Inkluderar Reservdelar och tillbehör