Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsdeglar i medium form
Produktkod. p-8008160
Kapacitet (metrisk):
10 ml
60 ml
150 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10539411
Brand: Haldenwanger™ L 79MF/2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porslinsdeglar i medium form har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
  • 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Beskrivning Lock säljs separat; se 12316497 (79D/2).
Material Porslin
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Produkttyp Degel