Läs mer
Haldenwanger™ Porslinstötar
Längd (metrisk):
115 mm
150 mm
175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Slipytor är oglaserade
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Laboratorieporslin uppfyller DIN EN 60672-3, grupp C100, typ C110
Specifikationer
Specifikationer
| Avsluta | Oglaserad |
| Diameter (metrisk) Yttre | 24mm |
| Produkttyp | mortelstöt |
| Material | Porslin |
| Längd (metrisk) | 115 mm |