Läs mer
Haldenwanger™ Mortel med sprutad porslin
Diameter (metrisk) Yttre:
65 mm
130 mm
150 mm
180 mm
250 mm
330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Grinding surfaces are unglazed.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6500 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 330 mm |
| Produkttyp | Mortar |
| Material | Porcelain |
| Höjd (metrisk) | 140mm |
| Inkluderar | With spout |
| Typ | Mortar |