Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ HQ 50μ m Starkt anjonbytarharts
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS™ 50 mikron hartser är tillgängliga för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning. POROS HQ är baserat på en kvaterniserad funktionell polyetylenimingrupp som ger en hög kapacitet, Perfusion Chromatography™ harts designat för separation och rening av biomolekyler.
- Högre produktivitet —hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet i samband med perfusionskromatografi
- Kemisk stabilitet —tillåter aggressiv rengöring och sanering
- Förbättrad tillgång till —biomolekyler tillhandahålls via stora porer, mellan 500-10000Å
- Polystyrendivinylbensenpartiklar —ger en robust, lätt packbar matris
- Utveckla bättre separationsmetoder inom en kortare —tidsram. Perfusionskromatografiteknikens hastighet reducerar veckors experiment till bara några timmars arbete, så du har gott om tid att utforska alla variabler i din separation
Minska tidskrävande
provförberedelser Du kan ersätta många provberedningssteg med höghastighetsperfusionskromatografiteknik. Till exempel kan dialys av stora volymer material ersättas av bearbetning med hög flödeshastighet av det utspädda provet. Eluering i en liten volym ny buffert åstadkommer både buffertutbyte och koncentration.
Skapa nya analyser för mer
effektiv analys Perfusionskromatografitekniken är inte begränsad till standardmetoder för separation. Både enzymer och affinitetsligander kan immobiliseras på POROS media. Genom att kombinera snabba på-kolumn-proteindigestioner med snabba on-column-immunanalyser och kromatografiska separationer, kan du skapa helt nya analyser med obegränsad potential.
Hög kapacitet, hög upplösning, hög
hastighet I motsats till konventionella kromatografimedia, POROS Perfusionskromatografihartspartiklar är konstruerade för att ha två diskreta klasser av porer. Stora genomgående porer tillåter konvektionsflöde att ske genom själva partiklarna och transporterar snabbt provmolekyler till korta diffusiva porer inuti. Genom att minska det avstånd över vilket diffusion behöver ske, minskas också den tid som krävs för provmolekyler att interagera med inre bindningsställen. Diffusion är inte längre begränsande och flödeshastigheterna kan ökas dramatiskt utan att —kompromissa med upplösning eller kapacitet. Separationer kan uppnås vid 1 000 till 5 000 cm/h jämfört med 50 till 360 cm/h för konventionella hartser
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | HQ Strong Anion Exchange Resin |
| Standardkomponenter | Kvaterniserad polyetylenimin |
| För användning med (applikation) | Separation och rening av biomolekyler |
| Kvantitet | 10 mL |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Produktlinje | POROS |
| Formatera | Poros Bead |
| Stationär fas | Kvaterniserad polyetylenimin |
| Reningsmål | Protein |
| Visa mer |