Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ Etylhydrofob interaktionskromatografi (HIC) harts
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS Etylhydrofob interaktionskromatografi (HIC) Resin är ett bioprocess högpresterande harts konstruerat för förbättrat avlägsnande av föroreningar under storskalig nedströmsrening av biomolekyler. Detta unika harts ger hög upplösning och kapacitet samtidigt som det bibehåller utmärkta tryckflödesegenskaper, vilket bidrar till att öka produktiviteten.
POROS Ethyl HIC Resin är designad på den väletablerade tvärbundna poly(styren-divinylbensen) POROS baspärla med en bifogad ny hydrofob etylligand, ett harts som är primärt lämpat för bindnings-/elueringsreningar.
Funktioner av POROS Etyl-HIC-harts inkluderar:
- Överlägsen upplösningsförmåga med bibehållen utmärkta tryckflödesegenskaper, uppnådd genom att kombinera högflödesegenskaperna hos en POROS baspärla med en partikelstorlek på 50 mikron. Högre flödeshastigheter hjälper till att förbättra produktiviteten.
- Unik selektivitet tack vare den nya hydrofoba liganden, som möjliggör rening av ett brett spektrum av biomolekyler, inklusive terapeutiska proteiner, antikroppsfragment, antikroppsläkemedelskonjugat och enzymer
- Hög kapacitet, reducerar processvolymen avsevärt för efterföljande steg
- En styv polymerpärla med kovalent ytkemi för enklare hantering och packning med överlägsen fysikalisk och kemisk stabilitet, som möjliggör rengöring med olika clean-in-place (CIP) lösningar som natriumhydroxid och möjliggör en mer robust nedströms reningsprocess
Dessa funktioner av POROS Etyl-HIC-harts är en stor förbättring av prestandan hos traditionella HIC-hartser och sätter standarden för hydrofob interaktionskromatografi. POROS Ethyl HIC Resin kombinerar överlägsen och konsekvent prestanda, exceptionell kundsupport, stark operationell excellens och ett starkt arv baserat på beprövad teknologi från en väletablerad leverantör av kromatografiharts. Detta harts kommer med komplett teknisk och regulatorisk support. POROS Ethyl HIC Resin finns i olika bulkförpackningsstorlekar för storskalig rening, såväl som förpackade kolonner för initial processutveckling.
Huvudegenskaper
- Stödmatris: tvärbunden poly(styren-divinylbensen)
- Genomsnittlig partikelstorlek: 50μ m
- Ligand: ny etyl
- pH-intervall: 1 –14
- Jonstyrkeintervall: 0 till 5 M, alla vanliga salter
- Mekaniskt motstånd: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
- Transportlösning: 18 % (v/v) etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etylharts |
| Kvantitet | 25 ml |
| Partikelstorlek | 50μ m |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | POROS |
| Stationär fas | Roman Ethyl |