Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ XQ Strong Anion Exchange Resin
Produktkod. p-6927056 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15642135
Brand: Thermo Scientific™ 82073
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
POROS XQ är ett högkapacitets, högupplöst, salttolerant harts som möjliggör> 140 mg/ml dynamisk bindningskapacitet samtidigt som den levererar exceptionell separationsprestanda
POROS™ XQ Strong Anion Exchange Resin är ett nästa generations, högkapacitets, högupplöst, salttolerant harts som möjliggör> 140 mg/ml dynamisk bindningskapacitet i närvaro av upp till 6,6 mS/cm NaCl, samtidigt som den levererar exceptionell separationsprestanda. En stor förbättring av prestandan hos traditionella anjonbytare, POROS XQ-harts sätter standarden för stark anjonbyteskromatografi i båda bindningarna& eluerings- eller genomströmningslägen.
  • Hög dynamisk bindningskapacitet som leder till minskad kolumnstorlek, mindre fotavtryck, minskad vatten- och buffertförbrukning och minskad cykling
  • Hög upplösning som stöder förbättrat produktutbyte och renhet, vilket i slutändan förbättrar kostnaden för varor för molekylen som produceras
  • Robust salttolerans som möjliggör förbättrad processdesignflexibilitet och effektivisering av processflödet
  • Lågt driftmottryck och linjärt tryck kontra flödessvar som driver flexibel skalbarhet
  • Styv polymerpärla med kovalent ytkemi för enklare hantering och packning, och överlägsen fysikalisk och kemisk stabilitet som möjliggör en mer robust nedströms reningsprocess
Dynamisk bindningskapacitet
POROS XQ-harts har en hög bindningskapacitet på mer än 140 mg/ml vid 5 % genombrott, över ett brett spektrum av processförhållanden, med överlägsen bindningskapacitet över ett brett spektrum av pH- och saltförhållanden. Högre dynamisk bindningskapacitet uppnåddes genom att optimera baspärlans porstruktur och ytkemi.
Hög upplösning
Genom att använda en optimerad 50 μm partikelstorlek, POROS XQ harts bibehåller den överlägsna upplösningsförmågan hos POROS hartser, vilket övervinner de utmanande föroreningsnivåerna som är förknippade med processer med hög titer. Upplösningen förblir konsekvent över ett brett spektrum av linjära driftsflöden.
Robust salttolerans
POROS XQ-harts har hög och konsekvent proteinkapacitet över ett brett spektrum av saltkoncentrationer upp till 140 mg/ml vid 50 mM NaCl (6,6 mS/cm konduktivitet). Möjligheten att ladda kolonner med högre konduktivitet minskar eller hjälper till att eliminera utspädningen av kolonnmatningsströmmar eller avlägsnande av enhetsoperationer, såsom tangentiell flödesfiltrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ XQ Strong Anion Exchange Resin
Standardkomponenter Kvaterniserad polyetylenimin
För användning med (applikation) Stark anjonbyteskromatografi
Kvantitet 10 mL
Volym (metrisk) 10 ml
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Produktlinje POROS
Formatera Poros Bead
Stationär fas Kvaterniserad polyetylenimin
Reningsmål Protein