Läs mer
ROBU VitraPOR™ Porösa glaspärlor
Produktkod. p-7220003
Diameter (metrisk):
1,5 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 16813306
Brand: ROBU VitraPOR™ 80080
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Substrat för cellodling.
  • Rent, bindemedelsfritt USP-klass I borosilikatglas 3.3
  • Den speciella processen använder inga korrosiva ämnen och ger en porös struktur med jämna men ändå stora ytor
  • Glaset är helt biokompatibelt och dess höga elektriska ytladdning (Zeta-Potential) hjälper till att stimulera celltillväxt
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) 1,5 mm
Beskrivning Porstorlek: 2
Kvantitet 1 st