Läs mer
Hanna Instruments™ Bärbar pH-mätare för kött
Produktkod. 11687270
Område (pH):
-2 till 16
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11687270
Brand: Hanna Instruments™ HI99163
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för köttförädlingsindustrin. Hanna Instruments™ Portable Meat pH Meter är en vattentät Foodcare-mätare som använder den förstärkta FC232D-elektroden, som erbjuder många funktioner för att förbättra pH-testningen. Automatisk kalibrering utförs vid 1 eller 2 punkter med två uppsättningar buffertar.
HI99163 är en bärbar pH/temperaturmätare speciellt designad för köttbearbetningsindustrin. Alla kalibrerings- och mätvärden kompenseras automatiskt för temperaturvariationer. Denna mätare använder den förstärkta pH-elektroden FC232D med en inbyggd temperatursensor.
FC232D-sonden är utformad med lågtemperaturglas (LT), en konisk spetsform, och är inrymd i en livsmedelskvalitet, giftfri PVDF-kropp med ett avtagbart, genomträngande blad i rostfritt stål. Denna elektrod har också en unik design med öppen koppling som motstår igensättning. Den koniska spetsen gör den idealisk för pH-mätningar i kött- och halvfasta livsmedelsprover.
  • Automatisk temperaturkompensation
  • En eller tvåpunkts automatisk kalibrering
  • BEPS - Varnar användaren för låg batterikapacitet som kan påverka avläsningarna negativt
  • Kompakt, kraftig och vattentät
  • Batteriprocent visas vid uppstart
  • HJÄLP-funktionen visar handledningsmeddelanden på LCD-skärmen
Specifikationer
Inkluderar pH-/temperatursond med bladspets i rostfritt stål, pH 4,01 / 7,01 buffertlösning, elektrodsyrarengöringslösning för kött, fett och fetter, batterier, instruktioner, hård bärväska
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C (upp till 60 °C); ±1,0 °C (utanför),± 1 °F (upp till 140 °F);
Noggrannhet (pH) ±0,02
För användning med (applikation) Köttbearbetning
Kalibrering Automatisk
Område (pH) -2 till 16
Upplösning (pH) 0.01
Kalibreringspunkter 1 eller 2
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +105,0 °C
Temperaturområde (engelska) 23,0 °F till 221,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C/° F
Mått (L x B x H) 152 x 58 x 30 mm (6,0 x 2,3 x 1,2 tum)
Vikt (metrisk) 205 g
Vikt (engelska) 7,2 oz.
Garanti 2 år (6 månaders undersökning)
Material Sond: PVDF-kropp, lågtemperaturglas
Sondtyp FC232D förförstärkt pH-sond med intern temperatursensor, DIN-kontakt och 1 m (3,3 fot) kabel
Relativ luftfuktighetsintervall Max. 100 %
Temperaturkompensation Automatisk, från -5,0 till 105,0 °C (23 till 221 °F)
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 122 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Batterityp 3 x 1,5V AAA
Batteritid 1200 timmar. (automatisk avstängning efter 8 min.)