Läs mer
Brady™ Stolpar och fyllbara baser
Produktkod. p-8006768
Färg:
Rött
Rött på vitt
Svart och gul randig
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11701306
Brand: Brady™ 256721
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa stolpar och fyllbara baser är idealiska för att styra och styra gångtrafik. Lämplig för lager, fabriker, kontor etc. Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Idealisk för att styra och styra gångtrafik.
  • Lämplig för lager, fabriker, kontor mm.
  • Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Stolpar och fyllbara baser.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer POSTA& FYLLBAR BAS RÖD/VIT PK 4
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Höjd (engelska) 35,43 tum.
Höjd (metrisk) 900 mm
Förpackningsmängd 4 Pk.
Färg Rött på vitt
Typ Post with Fillable Base