Läs mer
Brady™ Post Top
Produktkod. 11706685
Färg:
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11706685
Brand: Brady™ 292249
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna stolptopp är idealisk för att styra och styra gångtrafik. Lämplig för lager, fabriker, kontor etc. Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Idealisk för att styra och styra gångtrafik.
  • Lämplig för lager, fabriker, kontor mm.
  • Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Endast topp.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
Förpackningsmängd 1 st
Färg Vitt
Typ Post Top