Läs mer
Brady™ Stolpe och trekantig plastbas
Färg:
Rött
Rött på vitt
Svart och gul randig
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Beskrivning
- Idealisk för att styra och styra gångtrafik.
- Lämplig för lager, fabriker, kontor mm.
- Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
- Stolpe och trekantig plastbotten (ingen cement).
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | BRADYPOST& INGEN CEMENTBAS RÖD/VIT |
| Diameter (metrisk) Yttre | 40 mm |
| Höjd (engelska) | 35,43 tum. |
| Höjd (metrisk) | 900 mm |
| Förpackningsmängd | 4 Pk. |
| Form | Triangulär bas |
| Färg | Rött på vitt |
| Typ | Post with Triangular Plastic Base |