Läs mer
Potassium Bromate-Bromide Solution 0.0167M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Colorless |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Amber glass bottle |