Läs mer
Potassium Bromate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | 350°C |
| Färg | White |
| pH | 5 to 9 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 167.01g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |
Safety and Handling
Signal Word
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.