Läs mer
Kaliumkarbonat, reagenskvalitet, Honeywell
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Förpackningsstorlek:
12kg
1kg
2.5kg
250g
Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium carbonate |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | K2CO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4267587 |
| IUPAC-namn | dipotassium;carbonate |
| Formel vikt | 138.21g/mol |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | Reagent |