Läs mer
Kaliumkloridlösning, 1M, Honeywell™
Produktkod. 15665920 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 15665920
Brand: Honeywell-Fluka 601211L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, 1,0 M KCl
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium chloride solution
CAS 7447-40-7
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClK
Linjär formel KCl
MDL-nummer MFCD00011360
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1711999
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].[K+]
IUPAC-namn potassium chloride
Molekylvikt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formel vikt 74.55g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M
Densitet 1.04g/mL at 20°C