Läs mer
Kaliumjodid, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10264060 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
100g
250g
3kg
500g
Produktkod. 10264060
Brand: Fisher Chemical P/5880/63
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
IK, CAS-nummer-7681-11-0, kalijodid, asmofug e, tyreo-block, pima, kaliummonojodid, knollid, kisol, kaliumdijodid, kaliumjodid ki, kaliumjodid, 500g, 1330 grader C, 16 BIg: 846 BIg, mol NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, kalium;jodid, 680 grader C, 11405, 166.003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
MDL-nummer 11405
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1330°C
Smältpunkt 680 °C
Färg Vitt
pH 6 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 3 kg
Formel vikt 166g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1mmHg 745
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kaliumjodid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.