Läs mer
Kaliumjodid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av Ph. Eur. BP, USP 99,0-100,5 % (beräknat till den torkade substansen), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Product Code. 15600670 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Unit Size:
1kg
250g
25kg
50kg
5kg
Paket med 6
Product Code. 15600670
Brand: Honeywell-Fluka 031241KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från Ph. Eur. BP, USP 99,0-100,5 % (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
MDL-nummer MFCD00011405
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifications
Kemiskt namn eller material Potassium Iodide
Namnnotering Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP
Kvantitet 1 kg
Linjär formel KI
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 166g/mol
Procent renhet 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Kvalitet puriss.
Förpackning Plastflaska
Ångtryck 1mmHg (745°C)