Läs mer
Kaliumsorbat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11485243
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11485243
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12844.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24634-61-5 | C6H7KO2 | 150.218 g/mol
Kaliumsorbat fungerar som en hämmare för mögel, jäst i många livsmedel som ost, vin, yoghurt, torkat kött, äppelcider, läsk, fruktdrycker och bakverk. Det används vid tillverkning av sirap, milkshakes, krämer, lotioner, schampon, smink och solskyddsprodukter. Det används främst för att öka hållbarheten på olika kommersiella produkter utan att påverka dess smak, lukt och färg på maten. Det används som konserveringsmedel och anses vara en ersättning för parabener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kaliumsorbat fungerar som en inhibitor för mögel, jäst i många livsmedel som ost, vin, yoghurt, torkat kött, äppelcider, läsk, fruktdrycker och bakverk. Det används vid tillverkning av sirap, milkshakes, krämer, lotioner, schampon, smink och solskyddsprodukter. Det används främst för att öka hållbarheten på olika kommersiella produkter utan att påverka dess smak, lukt och färg på maten. Det används som konserveringsmedel och anses vara en ersättning för parabener.
Löslighet
Lösligt i vatten, alkohol, propylenglykol. Något löslig i aceton och kloroform, majsolja och eter. Olösligt i bensen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24634-61-5
Molekylformel C6H7KO2
Molekylvikt (g/mol) 150.218
MDL-nummer MFCD00016546
InChI-nyckel CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Synonym potassium sorbate, sorbistat-k, potassium 2,4-hexadienoate, sorbistat potassium, potassium e,e-sorbate, sorbic acid potassium salt, potassium 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, bb powder, sorbistat-potassium, caswell no. 701c
PubChem CID 23676745
ChEBI CHEBI:77868
IUPAC-namn kalium;(2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
LEDER CC=CC=CC(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Sorbate
Smältpunkt >300°C
Densitet 1.361
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3CH=CH-CH=CHCO2K
Kvantitet 1000 g
Merck Index 14,7671
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,propylene glycol. Slightly soluble in acetoneand chloroform,corn oil and ether. Insoluble in benzene.
Formel vikt 150.22
Procent renhet 99%
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.