Läs mer
Kalium Standard för ICP , ICP-MS 10 000μ g/ml (10 000 ppm) i 2-5 % salpetersyra ( HNO3 ), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
- ICP, ICP-MS referensstandard, ICP , ICP-MS referensmaterial
- ISO/IEC 17025 för testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS (INAB Ref: 264T)
- ISO/IEC 17025 för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 för temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 för densitetsmätning (INAB Ref: 264T) med Oscillerande U-rör och Bingham Pycnometric
- ISO/IEC 17025 för vissa komplexometriska titreringar (INAB Ref: 264T)
- GHS/OSHA-kompatibel, REACH etc.
- Denna produkt tillverkas i ett mycket kontrollerat renrum (ISO 7) miljö, med hjälp av ultrarent vatten (speciellt behandlat för produktion av masspektroskopistandarder), trippeldestillerade syror och trippellakade förrengjorda flaskor.
- Titrimetrin och spektroskopin kontrolleras och kalibreras med separata certifierade referensmaterial (’CRM), så produkten kommer med två spårbarhetsskikt inklusive NIST Standarder där tillgängliga.
- Alla mätosäkerheter för denna produkt beräknas enligt Eurachem/CITAC-riktlinjer och rapporteras som utökade osäkerheter vid 95 % konfidensnivå.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Matrix: 2-5% HNO3 |
| Förpackning | HDPE Trippelurlakad |
| Analyt- eller komponentnamn | Potassium |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 10,000 µg/mL (10,000 ppm) |
| Teknik | ICP, ICP-MS, AA, Ion Chromatography, XRF, Cation Measurement |
| Element | K |
| Kvantitet | 250 mL |