Läs mer
Kaliumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11427477
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11427477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15605.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14075-53-7 | BF4K | 125.90 g/mol
Kaliumtetrafluorborat används som ett aktivt fyllmedel vid framställning av hartsbundna slipmedel. Det används också för utvinning, raffinering och bearbetning av metaller i den kemiska industrin. Den finner tillämpning som tillsats i legeringsindustrin och svetsmedel. Vidare används det vid tillverkning av flussmedel för lödning och lödning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumtetrafluorborat används som ett aktivt fyllmedel vid framställning av hartsbundna slipmedel. Det används också för utvinning, raffinering och bearbetning av metaller i den kemiska industrin. Den finner tillämpning som tillsats i legeringsindustrin och svetsmedel. Vidare används det vid tillverkning av flussmedel för lödning och lödning.
Löslighet
Något löslig i vatten och varm etylalkohol. Olösligt i kall etylalkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14075-53-7
Molekylformel BF4K
Molekylvikt (g/mol) 125.90
MDL-nummer MFCD00011395
InChI-nyckel AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
PubChem CID 518872
IUPAC-namn kaliumtetrafluorboranid
LEDER [K+].F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Potassium tetrafluoroborate
Smältpunkt 529°C
Kvantitet 5000 g
Linjär formel KBF4
Merck Index 14,7686
Löslighetsinformation Slightly soluble in water and hot ethyl alcohol. Insoluble in cold ethyl alcohol.
Formel vikt 125.91
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.3245
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.5
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.