Läs mer
Fisherbrand™ Pour-Boat Vägning Skålar
Produktkod. 15798177 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
43 x 58 x 13 mm
108 x 83 x 26 mm
83 x 132 x 26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15798177
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge exakta utgjutningar med minimal provförlust. Pour-Boat Weighing Dishes är polystyrenbåtar med släta ytor.
  • Hällpipsdesign dispenserar enkelt prover utan att böja skålen.
  • Plattbottnade skålar är gjorda av 12 mil tjock polystyren för bättre styrka, stabilitet och hantering.
  • Idealisk för fast produktvägning.
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
  • Temperaturområde -10 °C till +70 °C (14 F °till 158 °F).
  • 1 färg 3 storlekar.
  • Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer.
  • FDA/livsmedelsgodkänd.
  • Paket om 500
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Plan
Färg Vitt
Material Polystyren
Form Båt
Sterilitet Icke-steril
Typ Vägningsfat
För användning med (utrustning) Fuktanalysator för mikrovågsugn
Kvantitet 500 Pk.
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 158 °F
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +70 °C
Tjocklek 12 mil
Mått (L x B x H) 43 x 58 x 13 mm
Längd (engelska) 1,7 tum
Längd (metrisk) 43 mm
Bredd (engelska) 2,3 tum.
Bredd (metrisk) 58 mm
Höjd (metrisk) 13 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum