Läs mer
Brady™ Hänglås i pulverlackerat stål
Inkluderar:
18 krokar
8 krokar
Höjd (metrisk):
304,8 mm
431,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hänglåskontrollcenter ger säker förvaring och kontrollerar åtkomst till hänglås.
- Varje nickelbelagd metallkrok kan hålla 2 lås.
- Två nycklar tillhandahålls för skåplås.
- Komponenter ingår ej.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hänglåskontrollcenter |
| Färg | Rött |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Djup (engelska) | 1,97 tum. |
| Djup (metriskt) | 50 mm |
| Beskrivning | Hänglåskontrollcenter, 8 krokar |
| Mått (D x B x H) | 50.8 x 254 x 304.8 mm |
| För användning med (applikation) | Lockout Tagout |
| Höjd (engelska) | 30,08 cm |
| Höjd (metrisk) | 304,8 mm |
| Visa mer |