Läs mer
Sampling Systems™ Pulver Trier
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
110 ml
190 ml
300 ml
Inkluderar:
3 fack
4 platser
5 platser
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
- Ljus finish
- Lämplig för att ta ett prov med stor volym från ett komprimerat pulver
- Kan ta ett tvärsnittsprov (komposit).
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Inkluderar | 3 fack |
| Kapacitet (metrisk) | 110 ml |
| Diameter (metrisk) | 25 mm (exklusive scroll) |
| Längd (metrisk) | 600 mm |